Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada de barrera de diamante CTE con Aqua Dam Diamond CTE™
Notrax Diamond CTE™ Strong barrier entrance mat with Aqua Dam carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides. The textile top surface is high pressure mounded into a raised diamond strait pattern that works double duty to remove and trap dirt and moisture.
32.00€ - 194.00€
Especificaciones
Color | Marrón |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17771958
|
Notrax
151S0023BR |
90 x 60 cm |
32.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17701968
|
Notrax
151S0035BR |
150 x 90 cm |
76.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17731968
|
Notrax
151S0046BR |
180 x 120 cm |
96.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17761968
|
Notrax
151S0310BR |
305 x 91 cm |
156.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17791968
|
Notrax
151S0410BR |
305 x 120 cm |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- La alfombrilla de entrada de barrera fuerte con bordes reforzados de caucho recubiertos de alfombra «Aqua Dam» en los 4 lados actúa como barrera de contención y puede contener hasta 4 litros de agua por metro cuadrado
- La superficie de la parte superior de los textiles está moldeada a alta presión en un patrón de agarre en diamante elevado que no es direccional y funciona con doble tarea para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad
- El dorso de caucho duradero para recorrido proporciona la máxima resistencia
- El dorso con hendiduras minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombrilla elevada, lo que permite que los suelos húmedos duros se sequen por debajo
Especificaciones
Marrón | |
Polipropileno | |
Alfombrillas industriales y comerciales |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Notrax Alfombrilla de entrada de barrera de diamante CTE con Aqua Dam Diamond CTE™