Learn More
Notrax Diamond Stat™ Static Dissipative Anti-Fatigue Mat
Ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform of a static dissipative combination of tough top surface laminated onto a comfortable sponge base for maximum durability coupled with fatigue relief.
Marca: Notrax 826C0048BL
Detalles adicionales : Peso : 7.80000kg
Descripción
- Beneficio ergonómico derivada de una plataforma de trabajo de 14 mm de grosor de una combinación estático-disipadora de superficie superior resistente laminada en una cómoda base de esponja para una máxima durabilidad junto con el alivio de la fatiga
- Equipado con una toma hembra de 10 mm conectada a la alfombrilla y el cable de conexión a tierra
- La superficie de la placa de la plataforma de diamante proporciona tracción y permite girar fácilmente
- Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
- Tecnología Unifusion™ diseñada para resistir en los entornos de trabajo más duros
- Las alfombrillas antifatiga estático-disipadoras protegen contra los choques estáticos, al mismo tiempo que proporcionan comodidad a las personas que trabajan de pie derivados de una plataforma de trabajo gruesa con base de esponja de vinilo para aliviar la fatiga
- Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
75 ft | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
122 cm |
Negro | |
PVC conductor | |
2286 cm |