Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje Diamond
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las navecillas de pesaje Diamond de Fisherbrand™ son navecillas flexibles de poliestireno con superficies lisas.
43.35€ - 45.55€
Especificaciones
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Diamante
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15768187
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS1424AF
Blanco
45.55€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15738197
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS1427AF
Negro
43.35€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Navecillas en forma de diamante que se flexionan para un vertido preciso.
  • Fondo ancho y plano anti-vuelco
  • 2 colores:
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Escala de temperatura de -10 a 70°C (14 a 158°F)
  • Se puede usar con analizadores de humedad de microondas
  • Todas están aprobadas por la FDA para uso alimentario
  • Pack de 500
  • Desechable
Especificaciones
Especificaciones
Desechables
Diamante
Analizador de humedad por microondas
46 mm
Poliestireno
Navecilla de pesaje
71 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje Diamond