Learn More
Diclorometano, 99,8 %, para HPLC, estabilizado con metanol, Thermo Scientific Chemicals
71.15€ - 112.56€
CAS 75-09-2, 67-56-1
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10180272
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
364230010
1 L Frasco de vidrio
71.15€
1 litro
10190272
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
364230025
2.5 L Frasco de vidrio
112.56€
2.50 litro
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para HPLC
Especificaciones
75-09-2, 67-56-1
84.93
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
6344
diclorometano
CH2Cl2
MFCD00000881
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CHEBI:15767
ClCCl
Especificaciones
Dichloromethane
Stabilized
75-09-2, 67-56-1
1.3250g/mL
Líquido
0.0002% max.
CH2Cl2
MFCD00000881
01, 60
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
diclorometano
6344
84.93
HPLC
-97.0°C
(1 cm cell vs HPLC−grade water), 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.005 max. at 280nm, 0.02 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max. at 233nm
0.0001 meq/g max.
39.0°C to 40.0°C
99.80%
1.325
CH2Cl2
0.43 mPa.s (20°C)
0.02% max.
15, 6135
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
ClCCl
84.93
CHEBI:15767
99.8%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Susceptible de provocar cáncer.
GHS P Statement
Obtain special instructions before use. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Dichloromethane, stabilized with methanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.