Learn More
Disulfuro de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
52.46€ - 156.78€
CAS | 110-81-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H10S2 |
Peso molecular (g/mol) | 122.244 |
Número MDL | MFCD00009266 |
Clave InChI | CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | diethyl disulfide, ethyl disulfide, disulfide, diethyl, diethyl disulphide, ethyldithioethane, 3,4-dithiahexane, ethyl disulphide, ethyldisulfanyl ethane, diethyldisulfid, diethyldisulfide |
PubChem CID | 8077 |
Nombre IUPAC | (etildisulfanil)etano |
SMILES | CCSSCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11332417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10065.14 |
25 g |
52.46€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11342417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10065.22 |
100 g |
156.78€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Diethyl sulfide is used as a solvent for anhydrous minerals and in plating baths for gold and silver
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl sulfuro de dietilo se utiliza como disolvente para minerales anhidros y en baños de chapado para oro y plata.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
110-81-6 | |
122.244 | |
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N | |
8077 | |
CCSSCC |
C4H10S2 | |
MFCD00009266 | |
diethyl disulfide, ethyl disulfide, disulfide, diethyl, diethyl disulphide, ethyldithioethane, 3,4-dithiahexane, ethyl disulphide, ethyldisulfanyl ethane, diethyldisulfid, diethyldisulfide | |
(etildisulfanil)etano |
Especificaciones
Diethyl disulfide | |
-102°C | |
152°C to 154°C | |
Stench | |
CH3CH2S-SCH2CH3 | |
MFCD00009266 | |
1098273 | |
Soluble in water. | |
CCSSCC | |
122.244 | |
122.25 |
110-81-6 | |
0.993 | |
40°C (104°F) | |
C4H10S2 | |
1.506 | |
UN1993 | |
diethyl disulfide, ethyl disulfide, disulfide, diethyl, diethyl disulphide, ethyldithioethane, 3,4-dithiahexane, ethyl disulphide, ethyldisulfanyl ethane, diethyldisulfid, diethyldisulfide | |
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N | |
(etildisulfanil)etano | |
8077 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H319-H335
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 203-805-7
missing translation for 'rtecsNumber' : JO1925000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only