Learn More
Dietilenglicol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -10°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 245°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 2.5 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.12g/mol |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diethylene glycol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Título del producto
Dietilenglicol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido