Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Hektoen Enteric Agar
For selective, differential isolation of Salmonella and Shigella from other gram-negative enteric bacilli
Marca: BD 285340
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD | |
Deshidratado | |
Agar intestinal Hektoen | |
Para el aislamiento y el cultivo de microorganismos intestinales gramnegativos, especialmente Shigella, procedentes de diversas muestras clínicas y no clínicas | |
500 g |
<30 °C | |
agar HE | |
Proteosa peptona 12 g/l, extracto de levadura 3 g/l, sales de bilis n.° 3 9 g/l, lactosa 12 g/l, sacarosa 12 g/l, salicina 2 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, tiosulfato de sodio 5 g/l, citrato de amonio férrico 1,5 g/l, agar 14 g/l, azul de bromtimol 65 mg/l, fuchsina ácida 0,1 g/l | |
Frasco |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Otros peligros
- Hektoen Enteric Agar
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: bile extract, sodiumpyruvate