missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Hektoen Enteric Agar
For selective, differential isolation of Salmonella and Shigella from other gram-negative enteric bacilli
338.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD |
---|---|
Contenido y almacenamiento | <30 °C |
Formulario | Deshidratado |
Tipo de medios | agar HE |
Tipo de producto | Agar intestinal Hektoen |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Tipo de medios | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Tipo de medios | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11703543
|
BD
285340 |
500 g | Frasco | agar HE |
338.00€
500 g |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Especificaciones
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD | |
Deshidratado | |
Agar intestinal Hektoen | |
Para el aislamiento y el cultivo de microorganismos intestinales gramnegativos, especialmente Shigella, procedentes de diversas muestras clínicas y no clínicas |
<30 °C | |
agar HE | |
Proteosa peptona 12 g/l, extracto de levadura 3 g/l, sales de bilis n.° 3 9 g/l, lactosa 12 g/l, sacarosa 12 g/l, salicina 2 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, tiosulfato de sodio 5 g/l, citrato de amonio férrico 1,5 g/l, agar 14 g/l, azul de bromtimol 65 mg/l, fuchsina ácida 0,1 g/l |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1825 días
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Otros peligros
- Hektoen Enteric Agar
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: bile extract, sodiumpyruvate