Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de termistor Digi-Sense™ de la serie 400 con asas
Las sondas de termistor ofrecen una precisión excelente sobre el rango de temperatura biológica
55.05€ - 122.00€
Especificaciones
Tipo | Termistor de la serie 400 |
---|---|
Calibración | Sin calibrar |
Certificaciones/conformidad | Ninguno |
Tipos de sensores | Termistor de la serie 400 |
Garantía | 6 meses |
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (aplicación) | Incluye | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (aplicación) | Incluye | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15880016
|
Cole-Parmer™
93824-30 |
Sonda de termistor de penetración, conector fono, 10,16 cm (4 pulg.) de longitud, 4,77 mm (0,188 pulg.) de diám., cable de bobina de 1,5 m (5 pies) | Sólidos blandos y semiblandos | Cable de bobina de 1,5 m (5 pies) con conector fono de 6,35 mm (1/4 pulg) | 69,5 in |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15870016
|
Cole-Parmer™
93823-05 |
Sonda de termistor de temperatura superficial, conector fono, 9,52 cm (3,75 pulg) de longitud, cable flexible de PVC de 3,04 m (10 pies) | Superficies sólidas | Cable recubierto de PVC flexible de 3,04 m (10 pies) con conector fono de 6,35 mm (1/4 pulg) | 123,75 in |
55.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Las sondas están aisladas electrónicamente y con un enchufe mono ¼ (a menos que se especifique lo contrario).
- Las sondas están diseñadas para múltiples aplicaciones|Las sondas revestidas de epoxi se pueden utilizar en inmersiones líquidas.
- Constante de tiempo: 1-4 segundos o más
- Los diseños personalizados o cambios en este producto están disponibles bajo pedido
Garantía
6 Month
Especificaciones
Termistor de la serie 400 | |
Ninguno | |
6 meses | |
±0,1 °C, de 0 to 70 °C | |
De -40° a +212 °F |
Sin calibrar | |
Termistor de la serie 400 | |
Termómetros termistores avanzados y precalibrados Digi-Sense (20250-93, 20250-94) | |
≤20 s. a 99 % de lectura | |
De -40 °C a +100 °C |