Learn More
Digi-Sense™ Advanced Precalibrated Thermistor Thermometers
Perfecto para el laboratorio y la planta de producción
155.00€ - 186.00€
Especificaciones
Desechables No
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,6 cm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Plastic
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Modelo Tipo de sonda Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Tipo de sonda Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15651774
Ver documentos
Digi-Sense™
2025093
Sin registro de datos Entrada única Maletín de transporte blando, una batería 9 V y un informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
155.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15880056
Ver documentos
Digi-Sense™
20250-94
Adquisición de datos 2 entradas Funda protectora de caucho con soporte integrado, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. El modelo 20250-4 incluye también un cable USB y software.
186.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mediciones fiables ¡garantizadas!
  • Incluye certificado trazable al NIST
  • Fabricación resistente para proteger contra golpes y sacudidas.
  • Pantalla LCD supergrande para visualizar los datos con facilidad
  • Acepta una amplia variedad de sondas
  • Lecturas mínimas, máximas y medias para un análisis rápido del objeto
  • La función de compensación electrónica permite la compensación de errores de sonda
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
No
2,6 cm
Plastic
0,1 °
Termómetro termistor
257 °F
-40 °F
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 40 °F a + 257 °F)
Trazable al NIST
9V
LCD grande, doble, retroiluminada
1 in
178 mm
< 1 s
2,25 in
7 pulg
125 °C
− 40 °C
De -40 °C a +125 °C
Sondas de termistor serie 400 con conector phono de 0,63 cm (1/4 pulg.)
±0,5 °C de 0 a 70 °C; 1 °C fuera de este intervalo
5,7 cm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Digi-Sense™ Advanced Precalibrated Thermistor Thermometers