Learn More
Digi-Sense™ Advanced Precalibrated Thermistor Thermometers
Perfecto para el laboratorio y la planta de producción
Marca: Digi-Sense™ 2025093
135.71 EUR hasta el 2025-05-09
Use el código promocional "24143" para aplicar la oferta.
Includes: Funda protectora de caucho con soporte integrado, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. Los modelos de registro de datos 20250-92, -94, y -96 también incluyen un cable USB y software.
Descripción
- Mediciones fiables ¡garantizadas!
- Incluye certificado trazable al NIST
- Fabricación resistente para proteger contra golpes y sacudidas.
- Pantalla LCD supergrande para visualizar los datos con facilidad
- Acepta una amplia variedad de sondas
- Lecturas mínimas, máximas y medias para un análisis rápido del objeto
- La función de compensación electrónica permite la compensación de errores de sonda
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
No | |
2,6 cm | |
178 mm | |
< 1 s | |
Entrada única | |
2,25 in | |
Ninguno | |
257 °F | |
-40 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 40 °F a + 257 °F) | |
Trazable al NIST | |
9V | |
LCD grande, doble, retroiluminada |
1 in | |
Maletín de transporte blando, una batería 9 V y un informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. | |
Plastic | |
Sin registro de datos | |
0,1 ° | |
Termómetro termistor | |
7 pulg | |
125 °C | |
− 40 °C | |
De -40 °C a +125 °C | |
Sondas de termistor serie 400 con conector phono de 0,63 cm (1/4 pulg.) | |
±0,5 °C de 0 a 70 °C; 1 °C fuera de este intervalo | |
5,7 cm |