Learn More
Digi-Sense™ Medidores de receptáculo
Los probadores de receptáculo Digi-Sense™ son una forma rápida y sencilla de comprobar la seguridad de las tomas de corriente
Marca:  Digi-Sense™ 20250-62
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15860016
  • 12.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
For use on 110 to 125V AC receptacles only. Not a comprehensive diagnostics kit. Incorrect usage may result in damage to device or its components.
Descripción
Descripción
  • Inspecciona problemas comunes de cableado defectuoso en la toma principal
  • Se conecta a una toma de corriente estándar de 3 clavijas.
  • Encuentre fácilmente fallos gracias a indicadores luminosos
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Especificaciones
Probador de receptáculo
110/125 V
Pilotos indicadores LED
60 Hz
2 años
Tomas GFCI de tres clavijas de EE. UU.
CAT II 125 V, contaminación 2; UL STD.61010-1
Mantenimiento de edificios y servicios de instalaciones.
De 0° a 40 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Digi-Sense™ Medidores de receptáculo > Para su uso con: Salida de GFCI