Learn More
Digi-Sense™ Medidores de receptáculo
Los probadores de receptáculo Digi-Sense™ son una forma rápida y sencilla de comprobar la seguridad de las tomas de corriente
6.70€ - 12.45€
Especificaciones
Tipo de producto | Probador de receptáculo |
---|---|
Tensión | 110/125 V |
Certificaciones/conformidad | CAT II 125 V, contaminación 2; UL STD.61010-1 |
Pantalla | Pilotos indicadores LED |
Para utilizar con (aplicación) | Mantenimiento de edificios y servicios de instalaciones. |
Alertas:
For use on 110 to 125V AC receptacles only. Not a comprehensive diagnostics kit. Incorrect usage may result in damage to device or its components.
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15850016
|
Digi-Sense™
20250-61 |
Tomas estándar de tres clavijas de EE. UU. | N/A | |||||||
15860016
|
Digi-Sense™
20250-62 |
Tomas GFCI de tres clavijas de EE. UU. |
12.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Inspecciona problemas comunes de cableado defectuoso en la toma principal
- Se conecta a una toma de corriente estándar de 3 clavijas.
- Encuentre fácilmente fallos gracias a indicadores luminosos
Garantía
2 años
Especificaciones
Probador de receptáculo | |
CAT II 125 V, contaminación 2; UL STD.61010-1 | |
Mantenimiento de edificios y servicios de instalaciones. | |
De 0° a 40 °C |
110/125 V | |
Pilotos indicadores LED | |
60 Hz | |
2 años |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Digi-Sense™ Medidores de receptáculo