Learn More
Mitutoyo™ Calibre digital
en la oferta - 2070.00€
Código de producto | Marca | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11776414
|
Mitutoyo™
50050110 |
Entre 0 y 600 mm |
2070.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11882633
|
Mitutoyo™
500458 |
Entre 0 y 200 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
LCD |