Learn More
VELP Scientifica™ OV 625 Digital Dispersor
El OV 625 Digital garantiza el máximo nivel de reproducibilidad, precisión y alta fuerza de corte para la rápida homogeneización, emulsificación, suspensiones y mezcla a alta velocidad de tejidos biológicos, productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios.
1375.00€ - 2115.00€
Especificaciones
Velocidad | De 3000 a 25.000 rpm |
---|---|
Tensión | 230 V |
Hertz | 50 to 60 Hz |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 92 x 280 x 130 mm |
Material | Aluminum Technopolymer |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17871177
![]() |
VELP Scientifica™
F20900470 |
Digital Dispersor | OV 625 Digital Disperser |
1375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17831187
![]() |
VELP Scientifica™
SA20900470 |
Sistema dispersor digital | OV 625 Digital Disperser, Double Rod Mini H-stand Set, D20-S20C-P-R20S Dispersing Tool, Tool Disassembly Kit |
2115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
SIMPLEMENTE POTENTE
- Rango de velocidad de 3.000 a 25.000 rpm, trabajando a alta velocidad circunferencial
- Rango de volumen de 0,2 ml a 4 litros (H2O)
- Maneja muestras con una viscosidad de hasta 5000 mPa*s
INTUITIVO Y FÁCIL DE OPERAR
- La pantalla digital brillante e intuitiva y la cómoda perilla giratoria permite un ajuste electrónico preciso de la velocidad
- Instalación rápida y sencilla de la herramienta de dispersión
- Diseño innovador para una experiencia de usuario optimizada
SEGURO Y RESISTENTE
- Diversas funciones de seguridad, como arranque suave, sobrecarga del motor protección y alarmas de sobretemperatura, garantizan la máxima seguridad en las operaciones diarias
- Una carcasa resistente y robusta protege las partes electrónicas internas y asegura que el instrumento funcione incluso en las aplicaciones más desafiantes
- Los materiales de construcción de primera calidad garantizan excelentes propiedades mecánicas y resistencia química
Especificaciones
De 3000 a 25.000 rpm | |
50 to 60 Hz | |
Aluminum Technopolymer | |
LED | |
Dispersing Tools and Mini H-stand | |
No |
230 V | |
92 x 280 x 130 mm | |
CE, CB, cNus | |
Homogenization, Emulsification, Suspensions, and High-speed Mixing of Biological Tissues, Pharmaceuticals, Cosmetics and Food Products. | |
75 dBa | |
2.4 kg |