Learn More
Stuart™ Digital Heating Baths
Stuart™ Digital Heating Baths can be paired with Stuart™ Rotary Evaporators for maximum efficiency and smallest footprint
Marca: Stuart™ 16340-65
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La pantalla digital Clear LED muestra la temperatura del baño actual/establecida
- El baño más pequeño de 90 °C tiene un bol de acero inoxidable 304 y es adecuado para aplicaciones de bajo punto de ebullición
- El baño más grande de 180 °C tiene un bol de aluminio con revestimiento de PTFE y se puede usar tanto con agua como con aceite, ideal para líquidos con un punto de ebullición más alto
- Pantalla de temperatura digital precisa
- Bol de laboratorio resistente a la corrosión
- Fácil de limpiar
- Asa de transporte integrada
- Carcasa exterior Cool-Touch
Especificaciones
5 L | |
Digital | |
Agua y aceite | |
Tazón de aluminio, recubrimiento de PTFE | |
180 °C |
Stuart™ Rotavapores | |
Líquidos de alto punto de ebullición | |
Funda exterior de tacto frío, asa de transporte integrada | |
230 VAC, 50 Hz |