Learn More
Stuart™ Baños de calentamiento digital
Los baños de calentamiento digitales Stuart™ pueden emparejarse con rotavapores Stuart™ para una eficiencia máxima y un tamaño mínimo
1060.00€ - 1155.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Stuart™ Rotavapores |
---|---|
Pantalla | Digital |
Incluye | Funda exterior de tacto frío, asa de transporte integrada |
Consumo de energía | 230 VAC, 50 Hz |
Código de producto | Marca | Temperatura máxima (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura máxima (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15775653
|
Stuart™
16340-64 |
90°C | N/A | |||||||
15769704
|
Stuart™
16340-65 |
180 °C |
1155.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Clear LED digital display shows the actual/set bath temperature
- The smaller, 90°C bath has a 304 stainless steel bowl is suitable for low boiling point applications
- The larger, 180°C bath has an aluminum bowl with PTFE coating and can be used with both water and oil, ideal for higher boiling point liquids
- Precise digital temperature display
- Corrosion-resistant bowl
- Easy to clean
- Integrated carry handle
- Cool-touch outer case
Especificaciones
Stuart™ Rotavapores | |
Digital | |
Funda exterior de tacto frío, asa de transporte integrada | |
230 VAC, 50 Hz |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Stuart™ Baños de calentamiento digital