Learn More
Thermo Scientific™ Agitador de balanceo de plataforma digital
Digital Platform Rocker proporciona un suave movimiento de balanceo para mezclar muestras. Diseñado para hibridación, transferencia y geles de tinción o decoloración.
Marca: Thermo Scientific™ 88882014
1217.39 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
The Thermo Scientific™ Digital Platform Rockers provide gentle motion for mixing samples. Designed for hybridization, blotting and staining or distaining gels.
- Pantalla digital con visualización de velocidad y tiempo
- Intervalo de velocidad: De 1 a 70 rpm
- Ángulo de balanceo de ajuste sencillo: De 1° a 48° (± 24°)
- Control de velocidad preciso:
- ± 1 rpm ≤ 50 rpm
- ± 2 rpm > 50 rpm
- Intervalo del temporizador: Continuo, de 1 s a 9999 min
- Plataforma doble opcional para aumentar la capacidad.
- Capacidad de carga: 8 kg
Especificaciones
De 1° a ± 24° (48°) | |
±1 ≤50 rpm, ±2>50 rpm | |
100/240 V | |
CE | |
50/60 Hz | |
322 x 282 x 19 mm (12,7 x 11,1 x 0,75 in) | |
13,5 kg | |
Alarma sonora | |
Balancín de tubo digital | |
Del 20 al 85 % | |
Bandeja | |
2 años |
8 kg | |
De 1 a 70 rpm | |
0,1 A | |
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN | |
390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 in) | |
29,8 lb | |
±1° | |
Control digital | |
Digital | |
Pocillos de caucho 88882102, tiras de caucho 88882103 | |
De 1 s a 9999 min, continuo |