Learn More
Hanna Instruments™ Refractómetros digitales
Herramienta fácil de usar para medir el azúcar en muestras de alimentos sobre el terreno o en el laboratorio que es ideal para el análisis de frutas, bebidas energéticas, puddings, leche de soja, zumos, mermelada, miel, sopas, jalea, tofu y condimentos.
Marca:  Hanna Instruments™ HI96801
Código de producto. 11677150
  • 383.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Refractómetro digital resistente y portátil para productos alimenticios diseñado para comunicar el contenido de azúcar de las soluciones acuosas como % Brix
  • Tamaño de la muestra tan pequeño como 2 gotas métricas (100 μl)
  • Pocillo sellado de acero inoxidable con prisma óptico de alto grado de vidrio flint
  • Tiempo de respuesta rápido de 1,5 segundos para lectura compensada por temperatura
  • El refractómetro portátil convierte el índice de refracción de una muestra de alimentos a % brix
  • Ideal para el análisis de frutas, bebidas energéticas, puddings, leche de soja, zumos, mermelada, miel, sopas, jalea, tofu y condimentos 
  • Herramienta fácil de usar para medir el azúcar en muestras de alimentos sobre el terreno o en el laboratorio
  • Diseñado para el análisis de azúcar en alimentos
  • Algoritmos de compensación de temperatura basados en solución de sacarosa
  • Del 0 al 85 % del intervalo Brix con una precisión de ±0,2 %
Especificaciones
Especificaciones
Refractómetro digital
1 Unidad
±0,3 °C
LCD
192 x 102 x 67 mm
De 0 °C a 80 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hanna Instruments™ Refractómetros digitales > Intervalo Brix: Del 0 al 85 %
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.