Learn More
Quickfit™ Clips de unión de poliacetal
Fabricados con poliacetal para aportar una mayor resistencia y flexibilidad. Las abrazaderas de poliacetal QuickFit™ para juntas cónicas están diseñadas para asegurar el material de vidrio Quickfit™ correspondiente con juntas cónicas.
Marca: Quickfit™ KC19
Descripción
Fabricada con poliacetal para una mayor resistencia y durabilidad. La pinza de poliacetal Quickfit™ para articulaciones cónicas se ha diseñado para fijar el instrumental de vidrio Quickfit™ con articulaciones cónicas correspondiente.
- Fijación y extracción de abrazaderas sin esfuerzo
- Reduce la necesidad de sujeción tradicional
- Resiste temperaturas de hasta 80 °C
- Tamaños codificados con colores para agilizar la identificación
Especificaciones
10/paq. | |
Poliacetal | |
Tamaño de junta 19/26 |
Pinzas de unión | |
Material de vidrio con juntas cónicas | |
Azul |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora