Learn More
Quickfit™ Clips de unión de poliacetal
Fabricados con poliacetal para aportar una mayor resistencia y flexibilidad. Las abrazaderas de poliacetal QuickFit™ para juntas cónicas están diseñadas para asegurar el material de vidrio Quickfit™ correspondiente con juntas cónicas.
43.15€ - 93.72€
Especificaciones
Cantidad | 10/paq. |
---|---|
Tipo | Pinzas de unión |
Material | Poliacetal |
Para utilizar con (equipo) | Material de vidrio con juntas cónicas |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11991528
|
Quickfit™
KC19 |
Material de vidrio con juntas cónicas | Azul |
70.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11981528
|
Quickfit™
KC14 |
Material de vidrio con juntas cónicas | Amarillo |
82.05€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11920955
|
Quickfit™
KC29 |
Material de vidrio con juntas cónicas | Rojo |
93.72€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10796461
|
Quickfit™
KC12 |
Material de vidrio con juntas cónicas | Violeta |
44.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11901538
|
Quickfit™
KC24 |
Material de vidrio con juntas cónicas | Verde |
73.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11911538
|
Quickfit™
KC34 |
Material de vidrio con juntas cónicas | Naranja |
75.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10101460
|
Quickfit™
KC40 |
Material de vidrio con juntas cónicas | Ocre |
59.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10488960
|
Quickfit™
KC10 |
Material de vidrio con juntas cónicas | Menta |
43.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12029072
|
Quickfit™
KC45 |
Material de vidrio con juntas cónicas | Marrón |
89.13€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Fabricada con poliacetal para una mayor resistencia y durabilidad. La pinza de poliacetal Quickfit™ para articulaciones cónicas se ha diseñado para fijar el instrumental de vidrio Quickfit™ con articulaciones cónicas correspondiente.
- Fijación y extracción de abrazaderas sin esfuerzo
- Reduce la necesidad de sujeción tradicional
- Resiste temperaturas de hasta 80°C
- Tamaños codificados con colores para agilizar la identificación
Especificaciones
10/paq. | |
Pinzas de unión | |
Poliacetal | |
Material de vidrio con juntas cónicas |