Learn More
Éter diglicidílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
69.60€ - 215.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 2238-07-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H10O3 |
Peso molecular (g/mol) | 130.14 |
Número MDL | MFCD00080479 |
Clave InChI | GYZLOYUZLJXAJU-UHFFFAOYNA-N |
Nombre IUPAC | 2-{[(oxiran-2-il)metoxi]metil}oxirano |
SMILES | C(OCC1CO1)C1CO1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10781334
|
Thermo Scientific Acros
|
1 g | Frasco de vidrio |
69.60€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10412103
|
Thermo Scientific Acros
|
5 g | Frasco de vidrio |
215.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
2238-07-5 | |
130.14 | |
GYZLOYUZLJXAJU-UHFFFAOYNA-N | |
C(OCC1CO1)C1CO1 |
C6H10O3 | |
MFCD00080479 | |
2-{[(oxiran-2-il)metoxi]metil}oxirano |
Especificaciones
Diglycidyl ether | |
Incoloro a marrón | |
260°C | |
Auténtico | |
C6H10O3 | |
MFCD00080479 | |
GYZLOYUZLJXAJU-UHFFFAOYNA-N | |
2-{[(oxiran-2-il)metoxi]metil}oxirano | |
130.14 | |
Líquido |
2238-07-5 | |
1.1200g/mL | |
64°C | |
94% min. (GC) | |
1.4460 to 1.448 | |
1.12 | |
C(OCC1CO1)C1CO1 | |
130.14 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Mortal en caso de inhalación.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede formar peróxidos explosivos.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuaguarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 218-802-6
- Diglycidyl ether
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only