Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for V3 Pumps
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for V3 Pumps has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 008793
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15218513
  • 110.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Jeringa para diluidor/dispensador para bombas V3
Especificaciones
Especificaciones
Carrera de 30 mm, conexión roscada UNF 1/4-28, orificio de 4,8 mm en el émbolo
5 ml
Bomba V3