missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for V3 Pumps
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for V3 Pumps has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
102.00€ - 110.00€
Especificaciones
Descripción | Carrera de 30 mm, conexión roscada UNF 1/4-28, orificio de 4,8 mm en el émbolo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Bomba V3 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15218513
|
Trajan Scientific and Medical™
008793 |
5 ml |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15268503
|
Trajan Scientific and Medical™
008593 |
2,5 ml |
108.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15228503
|
Trajan Scientific and Medical™
008193 |
1 ml |
108.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15278493
|
Trajan Scientific and Medical™
007693 |
500 μl |
102.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Diluter/Dispenser Syringe for V3 Pumps
Especificaciones
Carrera de 30 mm, conexión roscada UNF 1/4-28, orificio de 4,8 mm en el émbolo | |
Bomba V3 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto