Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for V3 Pumps
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for V3 Pumps has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 008193
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Jeringa para diluidor/dispensador para bombas V3
Especificaciones
Carrera de 30 mm, conexión roscada UNF 1/4-28, orificio de 4,8 mm en el émbolo | |
1 ml | |
Bomba V3 |