Learn More
Dimetoximetano, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
64.42€ - 810.03€
CAS | 109-87-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 76.09 |
Número MDL | MFCD00008495 |
Clave InChI | NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether |
PubChem CID | 8020 |
ChEBI | CHEBI:48341 |
Nombre IUPAC | dimetoximetano |
SMILES | COCOC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10498250
|
Thermo Scientific Acros
115560010 |
1 L | Frasco de vidrio |
64.42€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10264570
|
Thermo Scientific Acros
115560025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
133.67€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10073563
|
Thermo Scientific Acros
115560250 |
25 L | Bidón de metal |
810.03€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
109-87-5 | |
76.09 | |
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N | |
8020 | |
dimetoximetano |
C3H8O2 | |
MFCD00008495 | |
methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether | |
CHEBI:48341 | |
COCOC |
Especificaciones
Dimethoxymethane | |
-105.0°C | |
0.8600g/mL | |
−18°C | |
99.5% min. (GC) | |
CH2(OCH3)2 | |
MFCD00008495 | |
15, 6086 | |
methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether | |
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N | |
dimetoximetano | |
8020 | |
3.25 mPa.s (20°C) | |
99.5+% |
109-87-5 | |
Incolora | |
41.0°C to 42.0°C | |
Auténtico | |
C3H8O2 | |
1.3525 to 1.3545 | |
01,671; 02,271; 06,374; 07,115 | |
0.86 | |
Solubility in water: 32.3g/100 mL (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,oils,hydrocarbons,miscible with most common organic solvents,very soluble in acetone,benzene | |
COCOC | |
76.09 | |
CHEBI:48341 | |
76.09 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Líquido y vapores muy inflamables.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Almacenar en un lugar bien ventilado.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-714-2
- Dimethoxymethane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
RUO – Research Use Only