Learn More
Dimetilsulfato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
29.70€ - 368.00€
CAS | 77-78-1 |
---|---|
Número MDL | MFCD00008416 |
Clave InChI | VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate |
PubChem CID | 6497 |
ChEBI | CHEBI:59050 |
Nombre IUPAC | sulfato de dimetilo |
SMILES | COS(=O)(=O)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10355700
|
Thermo Scientific Acros
116821000 |
100 mL | Frasco de plástico |
29.70€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10050870
|
Thermo Scientific Acros
116820010 |
1 L | Frasco de plástico |
84.60€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10667953
|
Thermo Scientific Acros
116820050 |
5 L | Frasco de plástico |
368.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilaciónIdentificadores de productos químicos
77-78-1 | |
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N | |
6497 | |
sulfato de dimetilo |
MFCD00008416 | |
dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate | |
CHEBI:59050 | |
COS(=O)(=O)OC |
Especificaciones
Dimethyl sulfate | |
Incolora | |
Auténtico | |
C2H6O4S | |
1.3860 to 1.3880 (20°C, 589nm) | |
01,293; 04,188; 13,239 | |
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N | |
sulfato de dimetilo | |
6497 | |
126.13 | |
Líquido |
77-78-1 | |
1.3300g/mL | |
99+% | |
(CH3)2SO4 | |
MFCD00008416 | |
dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate | |
COS(=O)(=O)OC | |
126.126 | |
CHEBI:59050 | |
≥99.0% (hydrolysis) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede provocar cáncer.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Mortal en caso de inhalación.
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Wear eye protection/face protection.
Obtain special instructions before use.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
- Dimethyl sulfate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only