Learn More
Afora™ Condensadores Afora™
Proporciona una refrigeración más eficaz que los condensadores de bobina convencionales. El condensador Dimroth Afora™ es un condensador de dedo frío, con bobina y refrigerado por líquido.
163.00€ - 176.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UNE 400316 |
---|---|
Descripción | Superficie de intercambio: 250cm2 |
Tipo | Condensador |
Longitud de la chaqueta (métrico) | 200 mm |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11925869
|
Afora™
1592/E |
19/26 | 316 mm |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11925879
|
Afora™
1594/E |
14/23 | 293 mm |
176.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricados en vidrio borosilicato 3.3Posibilidad de fabricar otras configuraciones con diferentes capacidades según las necesidades del cliente. Consultar con el servicio de Atención al Cliente
Especificaciones
UNE 400316 | |
Superficie de intercambio: 250cm2 | |
Condensador | |
200 mm |