Learn More
Afora™ Condensador Dimroth
Proporcione un área de superficie adicional para una refrigeración altamente eficiente con el compresor Dimroth Afora™, que presuriza y calienta el refrigerante.
Marca:  Afora™ 1602
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11905899
  • 318.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dedo frío
  • Con bobina
  • Refrigerado por líquido
  • Espiral doble interna
  • Para su uso con rotavapores
Especificaciones
Especificaciones
UNE 400316
29/32
0,28 kg
Condensador Dimroth