Learn More
Afora™ Condensador Dimroth
Proporcione un área de superficie adicional para una refrigeración altamente eficiente con el compresor Dimroth Afora™, que presuriza y calienta el refrigerante.
Marca: Afora™ 1594
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Dedo frío
- Con bobina
- Refrigerado por líquido
- Espiral doble interna
- Para su uso con rotavapores
Especificaciones
14/23 | |
Condensador Dimroth | |
0,010 kg | |
UNE 400316 |