Learn More
Afora™ Condensador Dimroth
Proporcione un área de superficie adicional para una refrigeración altamente eficiente con el compresor Dimroth Afora™, que presuriza y calienta el refrigerante.
Marca:  Afora™ 1591/E
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11985859
  • 151.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Dedo frío
  • Con bobina
  • Refrigerado por líquido
  • Espiral doble interna
  • Para su uso con rotavapores
Especificaciones
Especificaciones
UNE 400316
14/23
0,106 kg
Condensador Dimroth