Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers for Extractors with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05246014
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Condensadores de Dimroth para extractores
- Con roscas GL, condensadores de Dimroth para extractores
- Para vapores de condensación
- Con cono NS
- Conexión de agua: Rosca GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
NS 29/32 | |
Vidrio Duran |