Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers for Extractors with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
81.00€ - 198.00€
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10101602
|
Lenz Laborglasintrumente
05246015 |
NS 34/35 |
95.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10530583
|
Lenz Laborglasintrumente
05246014 |
NS 29/32 |
81.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10355042
|
Lenz Laborglasintrumente
05246018 |
NS 71/51 |
198.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10782903
|
Lenz Laborglasintrumente
05246017 |
NS 60/46 |
159.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Dimroth condensers for extractors
- With GL threads Dimroth condensers for extractors
- For condensing vapours
- With NS cone
- Water connection: GL 14 thread (with two threaded plastic olives)
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Vidrio Duran |