Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers for Extractors with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05246017
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10782903
  • 159.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Condensadores de Dimroth para extractores
  • Con roscas GL, condensadores de Dimroth para extractores
  • Para vapores de condensación
  • Con cono NS
  • Conexión de agua: Rosca GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
NS 60/46
Vidrio Duran