Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers, with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05240316
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11526814
  • 191.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Condensadores de Dimroth conforme a DIN 12591
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: Rosca GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
250 mm
NS 45/40
Vidrio Duran