Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers, with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
136.00€ - 201.00€
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10528954
|
Lenz Laborglasintrumente
05240313 |
NS 24/29 | 250 mm |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11506814
|
Lenz Laborglasintrumente
05240311 |
NS 14/23 | 250 mm |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11526814
|
Lenz Laborglasintrumente
05240316 |
NS 45/40 | 250 mm |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11536814
|
Lenz Laborglasintrumente
05240416 |
NS 45/40 | 400 mm |
201.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Dimroth condensers acc. to DIN 12591
- For condensing vapours
- With NS socket and NS cone
- Water connection: GL 14 thread (with two threaded plastic olives)
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Vidrio Duran |