Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Condensers with Glass Olives
Dimroth condensers for condensing vapours
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 05240306
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10090271
  • 176.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Condensadores de Dimroth conformes a DIN 12591 y además de DIN estándar
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: olivas de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Superficie de enfriamiento - 810 cm²
250 mm
NS 45/40
Condensación de vapores
1
Tubos DURAN™