Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA200
Aproveche el intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos con las columnas para HPLC de oligonucleótidos Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
Marca: Thermo Scientific™ 062998
Descripción
Aproveche el intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos con las columnas para HPLC de oligonucleótidos Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
- Obtenga una resolución n, n-1 para oligonucleótidos
- Resuelva oligonucleótidos con estructuras secundarias
- Realice ensayos de pureza de fosforotioato
- Control de selectividad con disolvente, sal y pH de eluyente
- Resuelva ARN con enlaces aberrantes (de entre 2' y 5') a partir de SSARN normal
Especificaciones
Precolumna | |
Cromatografía de intercambio aniónico de alto rendimiento con detección amperométrica de pulsos (HPAE-PAD) | |
4000 psi (275 bar) | |
Desde 2,5 hasta 12,5 | |
85°C | |
DNAPac | |
Intercambio iónico | |
Precolumna |
4 mm | |
50 mm | |
8 μm | |
No poroso | |
Amonio cuaternario | |
Polímero no poroso | |
Intercambio iónico | |
Bio-LC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.