Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA200
Aproveche el intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos con las columnas para HPLC de oligonucleótidos Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
691.69€ - 7838.80€
Especificaciones
Tamaño de poro | No poroso |
---|---|
Temperatura | 85°C |
Fase estacionaria | Amonio cuaternario |
Línea de productos | DNAPac |
Tipo de columna | Intercambio iónico |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11341813
|
Thermo Scientific™
063000 |
250 mm | 4 mm | 8 μm |
1417.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11361843
|
Thermo Scientific™
063421 |
250 mm | 9 mm | 8 μm |
3058.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11381843
|
Thermo Scientific™
063425 |
250 mm | 2 mm | 8 μm |
1428.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11331813
|
Thermo Scientific™
062998 |
50 mm | 4 mm | 8 μm |
691.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11351843
|
Thermo Scientific™
063419 |
50 mm | 9 mm | 8 μm |
1036.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11371843
|
Thermo Scientific™
063423 |
50 mm | 2 mm | 8 μm |
691.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15139673
|
Thermo Scientific™
082510 |
250 mm | 4,6 mm | 4 μm |
2813.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15159673
|
Thermo Scientific™
082509 |
150 mm | 4,6 mm | 4 μm |
2604.33€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15149673
|
Thermo Scientific™
082508 |
50 mm | 4,6 mm | 4 μm |
2109.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15510244
|
Thermo Scientific™
088781 |
250 mm | 22 mm | 8 μm |
7838.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15500244
|
Thermo Scientific™
088780 |
50 mm | 22 mm | 8 μm |
2874.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Aproveche el intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos con las columnas para HPLC de oligonucleótidos Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
- Obtenga una resolución n, n-1 para oligonucleótidos
- Resuelva oligonucleótidos con estructuras secundarias
- Realice ensayos de pureza de fosforotioato
- Control de selectividad con disolvente, sal y pH de eluyente
- Resuelva ARN con enlaces aberrantes (de entre 2' y 5') a partir de SSARN normal
Especificaciones
No poroso | |
Amonio cuaternario | |
Intercambio iónico | |
Bio-LC |
85°C | |
DNAPac | |
Intercambio iónico |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.