Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA200
Aproveche el intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos con  las columnas para HPLC de oligonucleótidos Thermo Scientific™  DNAPac™ PA200.
Marca:  Thermo Scientific™ 082510
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15139673
  • 2813.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Aproveche el intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos con las columnas para HPLC de oligonucleótidos Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
  • Obtenga una resolución n, n-1 para oligonucleótidos
  • Resuelva oligonucleótidos con estructuras secundarias
  • Realice ensayos de pureza de fosforotioato
  • Control de selectividad con disolvente, sal y pH de eluyente
  • Resuelva ARN con enlaces aberrantes (de entre 2' y 5') a partir de SSARN normal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
Sistema UltiMate 3000 Titanium
10000 psi (690 bar)
Desde 2,5 hasta 12,5
Unitary
Amonio cuaternario
Polímero esférico, no poroso
Intercambio iónico
Bio-LC
4,6 mm
250 mm
4 μm
No poroso
85°C
DNAPac
Intercambio iónico
Columna de análisis
Responsibly packaged
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.