Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de intercambio iónico Dionex™ MABPac™ SCX-10
Para separar y analizar variantes de anticuerpos monoclonales con alta resolución
Marca: Thermo Scientific™ 088783
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
Descripción
- Separaciones de alta resolución inigualables
- Eficiencia excepcionalmente alta
- Máxima resolución de variantes de anticuerpos monoclonales
- Reproducibilidad columna a columna y lote a lote sin igual
- Eliminación de las interacciones hidrófobas
- Excelente para pruebas de estabilidad
Especificaciones
Bio-LC |