Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de intercambio iónico Dionex™ MABPac™ SCX-10
Para separar y analizar variantes de anticuerpos monoclonales con alta resolución
3799.59€ - 3990.00€
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15530244
|
Thermo Scientific™
088783 |
Longitud: 250 mm; diámetro interior: 4 mm; 3 lote de resina |
3799.59€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15520244
|
Thermo Scientific™
088782 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||||
Descripción
- Separaciones de alta resolución inigualables
- Eficiencia excepcionalmente alta
- Máxima resolución de variantes de anticuerpos monoclonales
- Reproducibilidad columna a columna y lote a lote sin igual
- Eliminación de las interacciones hidrófobas
- Excelente para pruebas de estabilidad
Especificaciones
Bio-LC |