Learn More
Justrite™ Tanques de inmersión
140.00€ - 145.00€
Especificaciones
Tipo | Tanque de inmersión |
---|---|
Material | Acero |
Para utilizar con (equipo) | Piezas de limpieza |
N.° por paquete | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11953639
|
Justrite™
27612 |
254 mm |
145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11994318
|
Justrite™
27611 |
140 mm |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Tanque de inmersión | |
Acero | |
Piezas de limpieza | |
1 unidad |