Learn More
BD Jeringa de dos piezas Luer-slip excéntrica Discardit™
Se utiliza para aplicaciones estériles. La jeringa de dos piezas excéntrica con Luer-Slip BD Biosciences™ Discardit™ se desecha después de un solo uso.
Marca: BD 309110
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estéril
- De un solo uso
- Jeringa de dos piezas
- Luer-Slip
- Desechables
- Transparente
Especificaciones
Plastic | |
Sin aguja | |
Jeringa excéntrica con Luer-Slip de 2 piezas | |
0,5 mL | |
10 mL | |
Sí |
Transparente | |
Sí | |
Sí | |
100/paq. | |
Luer Slip excéntrico | |
Estéril |