Learn More
Day Impex™ Tabletas de desinfectante virucida Virkon
Limpie y desinfecte superficies y equipos de trabajo en una sola operación, de un solo paso. Las tabletas de desinfectante virucida Virkon Day Impex™ ofrecen el desinfectante de mayor espectro de eficacia probada.
Marca: Day Impex™ 330013
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Use de forma segura los biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.- El desinfectante de mayor espectro: eficacia probada en pruebas independientes con las familias de 18 virus que afectan a humanos y animales, incluidos el del SIDA (VIH) y la hepatitis B.
- Excelente bactericida y fungicida: limpia y desinfecta las superficies y equipos de trabajo en una sola operación de un solo paso
- Se puede aplicar en forma de polvo directamente a las manchas de sangre y otros fluidos corporales
- Se disuelve fácilmente para crear un desinfectante líquido
- Inodoro, no irritante para la piel y los ojos, no tóxico, fase de vapor no tóxica, toxicidad oral excepcionalmente baja
- Según los requisitos de COSHH, no es necesario un límite máximo de exposición
- No corrosivo, no blanqueante y biodegradable
- Todas las enfermedades víricas transmitidas por superficies o instrumentos contaminados con sangre, líquidos corporales, heces o saliva infectados se pueden controlar mediante la aplicación correcta. Para limpiar y desinfectar superficies y equipo de trabajo.
Especificaciones
Desinfectante virucida | |
Para la limpieza y la desinfección de equipos y superficies de trabajo | |
5 g/comprimido |
Tableta | |
50 comprimidos/recipiente, 12 recipiente/caja. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- relyon virkon tablets
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate), sulphamidic acid, benzenesulphonic acid, potas
Título del producto
Day Impex™ Tabletas de desinfectante virucida Virkon > Tamaño: 1 x 5 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido