Learn More
BRAND™ Dispensing Cylinder with Valve Block
For use with Titrette™ Bottletop Burette. Accommodates all serial number ranges.
Marca:  BRAND™ 707533
Detalles adicionales : Peso : 0.12740kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15693987
  • 126.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso con bureta para la parte superior de frasco Titrette™
  • Se ajusta a todos los intervalos de números de serie
  • * Para los instrumentos de 50 ml con números de serie que comiencen por 01-12 y letras A-J debe pedir tanto el cilindro de dispensación como el tubo de dosificación como un par.
Especificaciones
Especificaciones
Cilindro de dispensación
Cabezal de válvula para titertte
Buretas de la parte superior de frascos de 10 ml Titrette