Learn More
BRAND™ Dispensing Cylinder with Valve Block
For use with Titrette™ Bottletop Burette. Accommodates all serial number ranges.
126.00€
Especificaciones
Tipo | Cilindro de dispensación |
---|---|
Incluye | Cabezal de válvula para titertte |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15693987
|
BRAND™
707533 |
Buretas de la parte superior de frascos de 10 ml Titrette |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11663219
|
BRAND™
707537 |
Buretas de la parte superior de frascos de 50 ml Titrette |
126.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use with Titrette™ Bottletop Burette
- Fits all serial number ranges
- *For 50mL instruments with serial numbers beginning with 01-12 AND letters A-J, must order both Dispensing cylinder and Titrating tube as a pair.
Especificaciones
Cilindro de dispensación | |
Cabezal de válvula para titertte |