Learn More
VELP Scientifica™ Herramienta de dispersión
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
Marca: VELP Scientifica™ A00000480
1078.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22000" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MUESTRAS Y APLICACIONES
- Elaboración de cremas untables y polvos solubles (té, café, leche)
- Suspensiones/emulsiones para perfusión/inyección
- Preparación de ungüentos y cremas farmacéuticas.
- Preparación de jabón, champú, acondicionador y cremas
- Análisis de agua
- Preparación de pigmentos, tintas y pinturas.
- Preparación de cristales líquidos para pantallas.
- Preparación de biodiésel
Especificaciones
Dispersing Tool | |
40 to 175 mm | |
Acero inoxidable | |
High Peripheral Speed Disperser |
100 to 2500 mL | |
Autoclavable | |
Stainless stell | |
1 Ea. |