Learn More
VELP Scientifica™ Herramienta de dispersión
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
918.00€ - 1170.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispersing Tool |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Material de la hoja | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17861187
|
VELP Scientifica™
A00000464 |
Dispersing Tool | 50 to 2000 mL |
928.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17891177
|
VELP Scientifica™
A00000478 |
Multi-use Dispersing Tool | 50 to 2000 mL |
918.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17881177
|
VELP Scientifica™
A00000462 |
Fibrous Sample Disperser | 50 to 2000 mL |
928.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17821187
|
VELP Scientifica™
A00000479 |
High Volume Disperser | 100 to 2500 mL |
1150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17811187
|
VELP Scientifica™
A00000480 |
High Peripheral Speed Disperser | 100 to 2500 mL |
1170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17801187
|
VELP Scientifica™
A00000473 |
Organic Tissue Disperser | 0.2 to 50 mL |
1120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17871187
|
VELP Scientifica™
A00000469 |
Dispersing Tool | 100 to 2500 mL |
1170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17841187
|
VELP Scientifica™
A00000472 |
Solid-in-liquid Dispersing Tool | 1000 to 4000 mL |
1120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17851187
|
VELP Scientifica™
A00000463 |
Emulsifying Disperser Tool | 50 to 2000 mL |
1120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
MUESTRAS Y APLICACIONES
- Preparación de mezclas espumosas (helado, mantequilla, margarina, glaseado) y cremas untables
- Preparación de recubrimientos para tabletas.
- Preparación de ungüentos y cremas farmacéuticas.
- Elaboración de productos cosméticos (bálsamo labial, jabón, champú, acondicionador, cremas, pintalabios, rímel)
- Preparación de pigmentos, tintas, pinturas.
- Preparación de biodiesel y dispersión de derivados del petróleo (por ejemplo, asfalto)
Especificaciones
Dispersing Tool | |
Autoclavable | |
Acero inoxidable |