Learn More
VELP Scientifica™ Herramienta de dispersión
Outil de dispersion, adapté aux émulsions et suspensions, nécessitant une grande finesse finale.
Marca: VELP Scientifica™ A00000478
845.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22000" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MUESTRAS Y APLICACIONES
- Homogeneización de alimentos y preparación de cremas para untar y rellenos para alimentos (por ejemplo, carne, verduras)
- Elaboración de cosméticos (bálsamos labiales, cremas, barras de labios, ...)
- Preparación de recubrimientos de tabletas y homogeneización/trituración de tabletas
- Preparación de muestras para análisis de ADN, muestras de tejidos orgánicos y dispersiones de tejidos orgánicos
- Homogeneización de hojas de tabaco
- Preparación de pigmentos, tintas, pinturas y pastas cerámicas
- Procesamiento de fibras textiles
- Dispersión de derivados del petróleo (p. ej. asfalto)
Especificaciones
Dispersing Tool | |
40 to 175 mm | |
Acero inoxidable | |
Multi-use Dispersing Tool |
50 to 2000 mL | |
Autoclavable | |
Stainless steel | |
1 Ea. |